Läs mer
Allyl(klor)[di-tert-butyl(4-dimetylaminofenyl)fosfin]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417185
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417185 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15417185 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046332.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1235509-04-2 | C19H33ClNPPd | 448.324 g/mol
Derivatet av denna förening fungerar som en exceptionellt mild och mångsidig katalysator för Heck-reaktioner av arylklorider och bromider. En steriskt och elektroniskt mångsidig uppsättning arylbromider, såväl som aktiverade arylklorider, kopplas till en rad mono- och disubstituerade olefiner vid rumstemperatur, vilket ger den arylerade produkten ett högt E/Z stereoselektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl (chloro)[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (II)
CAS 1235509-04-2
Färg Gult
Molekylformel C19H33ClNPPd
MDL-nummer MFCD25372543
Kvantitet 1 g
Synonym pdclallyl amphos, allyl chloro di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel OSTWSTKYPFRHAA-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)CNC)C(C)(C)C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+]
IUPAC-namn klorpalladium(1+);1-(4-ditert-butylfosfanylfenyl)-N-metylmetanamin;prop-1-en
Molekylvikt (g/mol) 448.324
PubChem CID 73994976
Formel vikt 448.32
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.