Läs mer
Allyl chloroacetate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10554711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10554711 5 mL Glass Bottle 5ml
1 options
Produktkod. 10554711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335150050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2916-14-5
Molekylformel C5H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 134.56
MDL-nummer MFCD00058936
InChI-nyckel VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloroacetate, allyl 2-chloroacetate, chloroacetic acid allyl ester, acetic acid, chloro-, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl 2-chloroacetate, acetic acid, chloro-, allyl ester, allyl monochloroacetate, acmc-1cffa, chloroacetic acid,2-propenyl ester
PubChem CID 76206
IUPAC-namn prop-2-enyl 2-chloroacetate
LEDER C=CCOC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl chloroacetate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1590g/mL, 1.159
Kokpunkt 164°C (265.0 mmHg)
Flampunkt 61°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Brytningsindex 1.4450 to 1.447
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 134.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl chloroacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.