Läs mer
Allyl chloroacetate, 98%
Produktkod. 11312477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312477 25 g 25g
11302477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11531.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2916-14-5 | C5H7ClO2 | 134.559 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2916-14-5
Molekylformel C5H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 134.559
MDL-nummer MFCD00058936
InChI-nyckel VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloroacetate, allyl 2-chloroacetate, chloroacetic acid allyl ester, acetic acid, chloro-, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl 2-chloroacetate, acetic acid, chloro-, allyl ester, allyl monochloroacetate, acmc-1cffa, chloroacetic acid,2-propenyl ester
PubChem CID 76206
IUPAC-namn prop-2-enyl-2-kloracetat
LEDER C=CCOC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl chloroacetate
Densitet 1.16
Kokpunkt 162°C to 164°C
Flampunkt 61°C (141°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1747000
Formel vikt 134.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.