Läs mer
Allyl cyanide, 97%
Produktkod. 11490031
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11490031
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044775.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-75-1 | C4H5N | 67.091 g/mol
Allylcyanid används som ett antimikrobiellt medel. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-75-1
Molekylformel C4H5N
Molekylvikt (g/mol) 67.091
MDL-nummer MFCD00001962
InChI-nyckel SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenenitrile, allyl cyanide, 3-butenylnitrile, 3-butenonitrile, allylnitrile, vinylacetonitrile, 3-cyanopropene, 3-cyano-1-propene, 1-butene-4-nitrile, propene-3-nitrile
PubChem CID 8009
IUPAC-namn but-3-enenitril
LEDER C=CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl cyanide
Smältpunkt -87°C
Färg Brun till färglös
Densitet 0.834 g/mL
Kokpunkt 118°C to 120°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel CH2=CHCH2CN
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 605352
Merck Index 14,290
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 67.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.