Läs mer
Allyl Cyanide, TRC
Produktkod. 30313542
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30313542 25 g
1 options
Produktkod. 30313542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA54977025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Cyanide
CAS 109-75-1
Molekylformel C4H5N
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Butenenitrile, 1-Butene-3-nitrile, 1-Propene-3-nitrile, 2-Propenyl Cyanide, 3-Butenonitrile, 3-Butenylnitrile, 3-Cyano-1-propene, 3-Cyanopropene, NSC 2583, Vinylacetonitrile, beta-Butenonitrile
InChI formel InChI=1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
LEDER C=CCC#N
IUPAC-namn but-3-enenitrile
Molekylvikt (g/mol) 67.09
Formel vikt 67.0422