Läs mer
Allyl Cyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Cyanide |
| CAS | 109-75-1 |
| Molekylformel | C4H5N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Butenenitrile, 1-Butene-3-nitrile, 1-Propene-3-nitrile, 2-Propenyl Cyanide, 3-Butenonitrile, 3-Butenylnitrile, 3-Cyano-1-propene, 3-Cyanopropene, NSC 2583, Vinylacetonitrile, beta-Butenonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2 |
| LEDER | C=CCC#N |
| IUPAC-namn | but-3-enenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.09 |
| Formel vikt | 67.0422 |