Läs mer
Allyl D-Glucuronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl D-glucuronate |
| CAS | 188717-04-6 |
| Molekylformel | C9 H14 O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O7/c1-2-3-15-9(14)7-5(11)4(10)6(12)8(13)16-7/h2,4-8,10-13H,1,3H2/t4-,5-,6+,7-,8?/m0/s1 |
| LEDER | OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.2 |
| Formel vikt | 234.074 |