missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allyl Ester of Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Ester of Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Impurity |
| CAS | 1316643-57-8 |
| Molekylformel | C36H39FN2O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1beta-(4-Fluorophenyl)hexahydro-beta,7-dihydroxy-7-(1-methylethyl)-1alpha-phenyl-7alpha-[(phenylamino)carbonyl]-3H-oxireno[3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazine-3-butanoic Acid Allyl Ester, Allyl-ATV-cycloFP |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39FN2O7/c1-4-21-44-31(41)23-29(40)22-30-19-20-39-35(43,24(2)3)34(32(42)38-28-13-9-6-10-14-28)33(46-34,25-11-7-5-8-12-25)36(39,45-30)26-15-17-27(37)18-16-26/h4-18,24,29-30,40,43H,1,19-23H2,2-3H3,(H,38,42) |
| LEDER | CC(C)C1(O)N2CCC(CC(O)CC(=O)OCC=C)OC2(c3ccc(F)cc3)C4(OC14C(=O)Nc5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl 4-[1b-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-1a-phenyl-7a-(phenylcarbamoyl)-7-propan-2-yl-4,5-dihydro-3H-oxireno[1,2]pyrrolo[3,5-b][1,3]oxazin-3-yl]-3-hydroxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.7 |
| Formel vikt | 630.2741 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?