missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Ether |
| CAS | 557-40-4 |
| Molekylformel | C6H10O |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | 3,3'-Oxybis-1-propene, 3-(2-Propenoxy)-1-propene3-(Allyloxy)-1-propene, 4-Oxahepta-1,6-dieneDiallyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| LEDER | C=CCOCC=C |
| IUPAC-namn | 3-prop-2-enoxyprop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vikt | 98.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?