Läs mer
Allylineylsulfid, 97 %
Produktkod. 11393396
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393396 1 g 1g
11303406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12847.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 5296-62-8 | C5H10S | 102,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5296-62-8
Molekylformel C5H10S
Molekylvikt (g/mol) 102.20
MDL-nummer MFCD00026979
InChI-nyckel NOJXPGXFDASWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl ethyl sulfide, 4-thia-1-hexene, 1-propene-1-one, 3-ethylthio, allylethylsulfide, allyl ethylsulfide, allylethyl sulfide, allyl ethyl sulphide, 3-ethylthio-1-propene, acmc-1ao1o
PubChem CID 123229
IUPAC-namn 3-etylsulfanylprop-1-en
LEDER CCSCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl ethyl sulfide
Kokpunkt 115 °C till 116 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Odör Obehagligt
Linjär formel CH3CH2SCH2CH=CH2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1736876
Formel vikt 102.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.