Läs mer
Allyl glycidyleter, 97 %
Produktkod. 11372537
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372537 100 g 100g
11382537 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11634.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
Allylglycidyleter är användbar vid hydrosilylering, inklusive den H2PtCl6 ·xH2O (kat. nr. 206083) katalyserad hydrosilylering av siloxaner till epoxisiloxaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Allylglycidyleter är användbar vid hydrosilylering, inklusive den H2PtCl6·xH2O (kat.
nr. 206083) katalyserad hydrosilylering av siloxaner till epoxisiloxaner.
Löslighet Lösligt i vatten (140 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-92-3
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00005143
InChI-nyckel LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
IUPAC-namn 2-(prop-2-enoximetyl)oxiran
LEDER C=CCOCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl glycidyl ether
Smältpunkt -100°C
Densitet 0.967
Kokpunkt 50°C to 51°C (15 mmHg)
Flampunkt 47°C (134°F)
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2219
Beilstein 105871
Löslighetsinformation Soluble in water (140g/L at 20°C).
Formel vikt 114.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.