Läs mer
Allyljodid, 97+%, stabb. med koppar, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Allyljodid används som ett reagens som används med allylindiumseskvijodid vid cis-dubbelallylering av cyklopropener. Det används vid syntes av andra organiska föreningar såsom N-alkyl 2-pyrrolidon, sorbinsyraester etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allyljodid används som ett reagens som används med allylindiumseskvijodid vid cis-dubbelallylering av cyklopropener. Det används vid syntes av andra organiska föreningar såsom N-alkyl 2-pyrrolidon, sorbinsyraester etc.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, eter och dietyleter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med värme, ljus, aminer, nitrider, azo/diazoföreningar, alkalimetaller och epoxider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl iodide |
| Namnnotering | Stabiliserat med koppar |
| Smältpunkt | -99 °C |
| Densitet | 1.832 |
| Kokpunkt | 101 °C till 103 °C |
| Flampunkt | 18 °C (64 °F) |
| Linjär formel | CH2=CHCH2I |
| Brytningsindex | 1.554 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1723 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Allyl iodide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Allyl iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.