Läs mer
Allylisocyanat, 96 %
Produktkod. 15479079
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479079 1 g 1g
15489079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18710.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1476-23-9 | C4H5NO | 83,09 g/mol
Den finner sin tillämpning i syntesen, karakteriseringen av biologiskt nedbrytbara dextran-allylisocyanat-etylamin/polyetylenglykol-diakrylathydrogeler och deras in vitro-frisättning av albumin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i syntesen
, karakteriseringen av biologiskt nedbrytbara dextran-allylisocyanat-etylamin/polyetylenglykol-diakrylathydrogeler och deras in vitro-frisättning av albumin.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från alkoholer, aminer, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1476-23-9
Molekylformel C4H5NO
Molekylvikt (g/mol) 83.09
MDL-nummer MFCD00002044
InChI-nyckel HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15123
IUPAC-namn 3-isocyanatoprop-1-en
LEDER C=CCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl isocyanate
Densitet 0.94
Kokpunkt 87 °C till 89 °C
Flampunkt 6 °C (43 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4185
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2478
Beilstein 506106
Känslighet Känslig för fukt; Kan bilda en utfällning
Synonym allyl isocyanate, 1-propene, 3-isocyanato, 3-isocyanato-1-propene, propene, 3-isocyanato, allylisocyanate, isocyanic acid, allyl ester, 1-propene,3-isocyanato, prop-2-enisocyanate, 2-propenyl isocyanate, isocyanicacid,allylester
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 83.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl isocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.