Läs mer
Allylisotiocyanat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Allyl isothiocyanate |
| CAS | 57-06-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Allyl isothiocyanate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H5 N S |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2 |
| LEDER | C=CCN=C=S |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?