Läs mer
Allylisotiocyanat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326702
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326702 1 ml
1 options
Produktkod. 30326702 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10140000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl isothiocyanate
CAS 57-06-7
Analyt- eller komponentnamn Allyl isothiocyanate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H5 N S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
InChI formel InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
LEDER C=CCN=C=S
IUPAC-namn 3-isotiocyanatoprop-1-en
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 99.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 99,0143 g/mol