Läs mer
Allylisotiocyanat, 94 %, stab.
Produktkod. 11486710
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486710 5 g 5g
11496710 50 g 50g
11406720 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486710 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02901.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99,151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-06-7
Molekylformel C4H5NS
Molekylvikt (g/mol) 99.151
MDL-nummer MFCD00004822
InChI-nyckel ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC-namn 3-isotiocyanatoprop-1-en
LEDER C=CCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl isothiocyanate
Namnnotering stabiliserad
Smältpunkt -80 °C
Densitet 1.013
Kokpunkt 149 °C till 151 °C
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1545
Beilstein 773748
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,295
Formel vikt 99.16
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.