Läs mer
Allylisotiocyanat, 94 %, stabiliserat med 0,01 % alfa-tokoferol
Produktkod. 10284170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284170 100 g Glasflaska 100g
10224130 5 g Glasflaska 5g
10264220 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102951000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-06-7
MDL-nummer MFCD00004822
InChI-nyckel ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC-namn 3-isotiocyanatoprop-1-en
LEDER C=CCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl isothiocyanate
Namnnotering 94%
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -80,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.0175g/mL, 1.0175
Kokpunkt 151,0 °C till 153,0 °C
Flampunkt 46 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H5NS
Linjär formel H2C=CHCH2NCS
Brytningsindex 1,5290 till 1,5310
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 214
Merck Index 15, 286
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: etanol på 65 vol% - 1:20 v/v, dietylftalat - i alla proportioner, parafinolja 65 cp- i alla proportioner, 1,2-propandiol - 1:5 v/v, löslig i eter, aceton, bensen, cs2
Stabilisator 0,01 % alfa-tokoferol
Molekylvikt (g/mol) 99.15
Formel vikt 99.15
Procent renhet 94%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.