Läs mer
Allylisotiocyanat, TRC
Produktkod. 30316153
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30316153 100 mg
1 options
Produktkod. 30316153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA556610100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl isothiocyanate
CAS 57-06-7
Molekylformel C4 H5 N S
Kvantitet 100 mg
Synonym Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
InChI formel InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
LEDER C=CCN=C=S
IUPAC-namn 3-isotiocyanatoprop-1-en
Molekylvikt (g/mol) 99.15
Formel vikt 99.0143