Läs mer
Allyl Mercaptan (>75%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Allyl Mercaptan |
| CAS | 870-23-5 |
| Molekylformel | C3H6S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2 |
| LEDER | SCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-ene-1-tiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.14 |
| Formel vikt | 74.019 |