Läs mer
Allyl Mercaptan (>75%), TRC
Produktkod. 30321894
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30321894 250 mg
1 options
Produktkod. 30321894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA614543250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Molekylformel C3H6S
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
InChI formel InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
LEDER SCC=C
IUPAC-namn prop-2-ene-1-tiol
Molekylvikt (g/mol) 74.14
Formel vikt 74.019