Läs mer
Allyl Mercaptan (>75%), TRC
Produktkod. 30323921
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30323921 2.5 g
1 options
Produktkod. 30323921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6145432.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Molekylformel C3H6S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
InChI formel InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
LEDER SCC=C
IUPAC-namn prop-2-ene-1-tiol
Molekylvikt (g/mol) 74.14
Formel vikt 74.019