Läs mer
Allyl methacrylate, 98%, stabilized
Produktkod. 11914961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11914961 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10328640 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11914961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215870025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96-05-9 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-05-9
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00008592
InChI-nyckel FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methacrylate, ageflex ama, methacrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, allylmethacrylate, allyl 2-methylacrylate, allylester kyseliny methakrylove, methacrylic acid allyl ester, unii-g2ig50653z, allylester kyseliny methakrylove czech
PubChem CID 7274
IUPAC-namn prop-2-enyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl methacrylate
Aciditet 0.05% max.
Smältpunkt -65.0°C
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 144.0°C
Flampunkt 37°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Brytningsindex 1.4350 to 1.4370
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 02,III,129
Löslighetsinformation Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with almost all organic solvents
Stabilisator 200 to 250ppm MEHQ
Viskositet 1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 126.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.