Läs mer
Allylmetyleter, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313457
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313457 10 g 10g
11303457 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018652.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-40-7 | C4H8O | 72.11 g/mol
Allylmetyleter användes som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-40-7
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00008649
InChI-nyckel FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methyl ether, 1-propene, 3-methoxy, 3-methoxy-1-propene, ether, allyl methyl, 3-methoxypropene, methyl allyl ether, allylmethylether, 4-oxapent-1-ene, 1-methoxy-2-propene, methylallyl ether
PubChem CID 69392
IUPAC-namn 3-metoxiprop-1-en
LEDER COCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl methyl ether
Densitet 0.77 g/mL
Kokpunkt 42°C to 43°C
Flampunkt -23°C (-94°F)
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.3803
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3271
Formel vikt 72.1
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.