Läs mer
Allylmetylsulfid, 98 %
Produktkod. 11490697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490697 5 g 5g
11400707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22514.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 10152-76-8 | C4H8S | 88,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10152-76-8
Molekylformel C4H8S
Molekylvikt (g/mol) 88.17
MDL-nummer MFCD00008657
InChI-nyckel NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl methyl sulfide, 1-propene, 3-methylthio, allyl methyl sulphide, 3-methylthio-1-propene, sulfide, allyl methyl, methyl propenyl sulfide, unii-v7qi1r316c, methyl allyl sulfide, ccris 7066
PubChem CID 66282
IUPAC-namn 3-metylsulfanylprop-1-en
LEDER CSCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl methyl sulfide
Densitet 0.803
Kokpunkt 91 °C till 93 °C
Flampunkt 18 °C (65 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.4714
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 88.17
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl methyl sulphide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl methyl sulphide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.