Läs mer
Allylmetylsulfid, TRC
Produktkod. 30326650
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30326650 1 g
1 options
Produktkod. 30326650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5587001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Methyl Sulfide
CAS 10152-76-8
Molekylformel C4 H8 S
Kvantitet 1 g
Synonym 3-(Methylthio)-1-propene, Allyl methyl thioether, Methyl 2-propenyl sulfide
InChI formel InChI=1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
LEDER CSCC=C
IUPAC-namn 3-metylsulfanylprop-1-en
Molekylvikt (g/mol) 88.17
Formel vikt 88.0347