Läs mer
Allyl phenyl ether, 99%
Produktkod. 11312116
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312116 25 g 25g
11322116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03359.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1746-13-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
Allylfenyleter är en farmaceutisk och OLED-mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Allylfenyleter är en läkemedels- och OLED-mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror, baser. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1746-13-0
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00008644
InChI-nyckel POSICDHOUBKJKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl ether, allyloxy benzene, allyloxybenzene, benzene, 2-propenyloxy, allyl phenoxylate, phenyl allyl ether, ether, allyl phenyl, 3-phenoxypropene, phenylpropenyl ether, phenyl 2-propenyl ether
PubChem CID 74458
IUPAC-namn prop-2-enoxibensen
LEDER C=CCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl phenyl ether
Densitet 0.979
Kokpunkt 191°C to 192°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 25 g
Beilstein 1905622
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.