Läs mer
Allyl Phenyl Ether, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Allyl Phenyl Ether |
| CAS | 1746-13-0 |
| Molekylformel | C9H10O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Allyloxybenzene, NSC 4746, Phenyl 2-Propenyl Ether, Phenyl Allyl Ether, Phenylpropenyl Ether, (2-Propenyloxy)benzene, 1-(2-Propenyloxy)benzene, 1-Phenoxy-2-propene, 3-Phenoxy-1-propene, 3-Phenoxypropene, Ether Allyl Phenyl, (2-Propenyloxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2 |
| LEDER | C=CCOc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | prop-2-enoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vikt | 134.0732 |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?