Läs mer
Allyl Phenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Phenyl Ether |
| CAS | 1746-13-0 |
| Molekylformel | C9H10O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Allyloxybenzene, NSC 4746, Phenyl 2-Propenyl Ether, Phenyl Allyl Ether, Phenylpropenyl Ether, (2-Propenyloxy)benzene, 1-(2-Propenyloxy)benzene, 1-Phenoxy-2-propene, 3-Phenoxy-1-propene, 3-Phenoxypropene, Ether Allyl Phenyl, (2-Propenyloxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2 |
| LEDER | C=CCOc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | prop-2-enoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vikt | 134.0732 |