Läs mer
Allylfenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321707
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321707 10 g 10g
11331707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04771.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5296-64-0 | Molekylformel: C9H10S | Molekylvikt: 150,24 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5296-64-0
Molekylformel C9H10S
Molekylvikt (g/mol) 150.24
MDL-nummer MFCD00014957
InChI-nyckel QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl sulfide, allylthio benzene, allyl phenyl sulfane, benzene, 2-propenylthio, allylphenyl sulfide, phenyl allyl sulfide, allylphenylthioether, allyl phenyl ;sulfane, sulfide, allyl phenyl
PubChem CID 79180
IUPAC-namn prop-2-enylsulfanylbensen
LEDER C=CCSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl phenyl sulfide
Densitet 1.024
Kokpunkt 223 °C till 225 °C
Flampunkt >98 °C (208 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 10 g
Beilstein 1856940
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 150.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.