Läs mer
Allylfenylsulfon, 98 %
Produktkod. 11498583
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498583 25 g 25g
11488583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10401.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16212-05-8
Molekylformel C9H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.237
MDL-nummer MFCD00014739
InChI-nyckel KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
PubChem CID 85330
IUPAC-namn prop-2-enylsulfonylbensen
LEDER C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl phenyl sulfone
Densitet 1.189
Kokpunkt 111 °C till 113 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1863561
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 182.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.