Läs mer
Allyl vinyl ether, 95% stab. with 0.1% potassium hydroxide
Produktkod. 11358036
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358036 50 g 50g
11348036 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13320.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3917-15-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Allylvinyleter används som mellanprodukt i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Allylvinyleter används som mellanprodukt i kemisk forskning.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, ultraviolett strålning och initiatorer av fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3917-15-5
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00039827
InChI-nyckel ZXABMDQSAABDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl vinyl ether, ether, allyl vinyl, vinyl allyl ether, 1-propene, 3-ethenyloxy, allyl ethenyl ether, unii-fj2j0n55cs, fj2j0n55cs, allylvinylether, acmc-20alul, 3-ethenoxy-1-propene
PubChem CID 221523
IUPAC-namn 3-etenoxiprop-1-en
LEDER C=CCOC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl vinyl ether
Namnnotering stabilized with 0.1% potassium hydroxide
Densitet 0.781
Kokpunkt 65°C to 68°C
Flampunkt <−5°C (23°F)
Odör Characteristic
Linjär formel CH2=CHCH2OCH=CH2
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 1697665
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.