Läs mer
Allylamine, 98%
Produktkod. 10637202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637202 50 mL Glass bottle 50ml
10338310 250 mL Glass bottle 250ml
10013473 1 L Glass bottle 1 L
3 options
Produktkod. 10637202
Brand: Thermo Scientific Acros 220730500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 107-11-9 | C3H7N | 57.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-11-9
Molekylformel C3H7N
Molekylvikt (g/mol) 57.10
MDL-nummer MFCD00008199
InChI-nyckel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
PubChem CID 7853
IUPAC-namn prop-2-en-1-amine
LEDER NCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylamine
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -88°C
Färg White
Densitet 0.7630g/mL, 0.763
Kokpunkt 53°C
Flampunkt -28°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2C=CHCH2NH2
Brytningsindex 1.4205 to 1.4225
Kvantitet 50 mL
Beilstein 04,205
Merck Index 15,278
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskositet 0.44 mPa.s (25°C)
Formel vikt 57.09
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra Pure
Fysisk form Crystalline or Granular Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.