Läs mer
Allylbensen, 98 %
Produktkod. 11419823
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419823 25 g 25g
11429823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12965.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118,179 g/mol
Allylbensen används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Allylbensen används i organisk
syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i alkohol, eter och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 300-57-2
Molekylformel C9H10
Molekylvikt (g/mol) 118.179
MDL-nummer MFCD00008651
InChI-nyckel HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC-namn prop-2-enylbensen
LEDER C=CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material Allylbenzene
Smältpunkt ∼-50 °C
Densitet 0.892
Kokpunkt 158 °C till 160 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1098501
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol, eter och bensen.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylbenzene
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Allylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.