Läs mer
Allylboronsyra pinakolester, 98+%
Produktkod. 11352947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352947 5 g 5g
11342947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16232.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 72824-04-5 | C9H17BO2 | 168,04 g/mol
Allylboronsyrapinakolester reagerar med karboxylsyror, i närvaro av tri-n-butyltennhydrid, för att ge homoallylalkoholer med gott utbyte. Homoallyliska alkoholer kan också bildas genom allylborering av aldehyder. Det är ett reagens som används för palladiumkatalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktioner och olefinmetates, intermolekylära radikaladditioner, allylborering av aldehyder katalyserade av kiral spirobiindandiol (SPINOL) baserade fosforsyror, koboltkatalyserade aldehyder, koboltkatalyserade aldehyder med dieselektiva aldehyder. syrabaserad energiöverföring som leder till en fotofrisättningsreaktion och stereoselektiva indiumkatalyserade Hosomi-Sakurai-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Allylboronsyra pinacol ester reagerar med karboxylsyror, i närvaro av tri-n-butyltennhydrid, för att ge homoallyliska alkoholer med bra utbyte. Homoallyliska alkoholer kan också bildas genom allylborering av aldehyder. Det är ett reagens som används för palladiumkatalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktioner och olefinmetates, intermolekylära radikaladditioner, allylborering av aldehyder katalyserade av kiral spirobiindandiol (SPINOL) baserade fosforsyror, koboltkatalyserade aldehyder, koboltkatalyserade aldehyder med dieselektiva aldehyder. syrabaserad energiöverföring som leder till en fotofrisättningsreaktion och stereoselektiva indiumkatalyserade Hosomi-Sakurai-reaktioner.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvaras under inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72824-04-5
Molekylformel C9H17BO2
Molekylvikt (g/mol) 168.04
MDL-nummer MFCD00013347
InChI-nyckel YMHIEPNFCBNQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylboronic acid pinacol ester, 2-allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid, pinacol cyclic ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid piracol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronicacidpinacolester, pinacol allylboronate, abape
PubChem CID 2763171
LEDER CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylboronic acid pinacol ester
Densitet 0.89
Kokpunkt 50 °C till 53 °C (5 mmHg)
Flampunkt 46 °C (140 °F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 4244068
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(prop-2-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolan
Formel vikt 168.05
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allylboronic acid pinacol ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.