Läs mer
Allylboronsyra pinakolester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 72824-04-5 |
| Molekylformel | C9H17BO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6H,1,7H2,2-5H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetrametyl-2-prop-2-enyl-1,3,2-dioxaborolan |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.04 |
| Formel vikt | 168.1322 |