Läs mer
Allylklorodimetylsilan, 94 %
Codice prodotto. 11425886
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11425886 25 g 25g
11415886 5 g 5g
11374609 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11425886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22237.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4028-23-3 | C5H11ClSi | 134,678 g/mol
Allylklordimetylsilan används vid syntes av cyklo-1,1?,4,4a-bis(1,1,3,3-tetrametyl-1,3-disiloxandiyl)dibensen, silyleringsmedel för steroider för analys med GC-MS. Används även vid framställning av fenylenbis(silandiyltriflater), användbara syntoner för kiselorganiska polymerer, O-silylering av fenylsulfoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Allylklordimetylsilan
används vid syntes av cyklo-1,1′ ,4,4′ -bis(1,1,3,3-tetrametyl-1,3-disiloxandiyl)dibensen, silyleringsmedel för steroider för analys med GC-MS. Används även vid framställning av fenylenbis(silandiyltriflater), användbara syntoner för kiselorganiska polymerer, O-silylering av fenylsulfoner.
Löslighet Löslig i
de flesta organiska lösningsmedel; reagerar med alkoholer, aminer och vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4028-23-3
Molekylformel C5H11ClSi
Molekylvikt (g/mol) 134.678
MDL-nummer MFCD00000506
InChI-nyckel KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
PubChem CID 77646
IUPAC-namn kloro-dimetyl-prop-2-enylsilan
LEDER C[Si](C)(CC=C)Cl
Specifica
Kokpunkt 110 °C till 112 °C
Kemiskt namn eller material Allylchlorodimethylsilane
Kvantitet 25 g
Flampunkt 5 °C (41 °F)
Brytningsindex 1.429
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.896
UN-nummer UN2985
Beilstein 1737978
Löslighetsinformation Löslig i de flesta organiska lösningsmedel; reagerar med alkoholer, aminer och vatten.
Formel vikt 134.68
Procent renhet 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.