Läs mer
Allyldietylamin, MP Biomedicals
Produktkod. 11497674 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497674 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11497674 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520293310
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyldiethylamine
CAS 5666-17-1
Molekylformel C7H15N
Kvantitet 10 g
Synonym n,n-diethylallylamine, allyldiethylamine, n-allyldiethylamine, 2-propen-1-amine, n,n-diethyl, diethylallylamine, diethyl prop-2-en-1-yl amine, n,n-diethyl-2-propen-1-amine, allyldiethyl amine, allyl diethyl amine, allyl-diethyl-amine
InChI-nyckel JWAJUTZQGZBKFS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)CC=C
IUPAC-namn N,N-dietylprop-2-en-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 113.204
PubChem CID 79748
Formel vikt 113.2