missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allylestrenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allylestrenol |
| CAS | 432-60-0 |
| Molekylformel | C21 H32 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Estr-4-en-17-ol, 17-(2-propenyl)-, (17β)- (9CI), Estr-4-en-17β-ol, 17-allyl- (6CI,8CI), 17α-Allyl-17β-hydroxy-δ4-estren, 17α-Allyl-4-oestren-17β-ol, 17α-Allylestr-4-en-17β-ol, 17α-Allylestrenol, Allylestrenol, Gestanin, Gestanol, Gestanon, NSC 37723, Orageston, Turinal, Estr-4-en-17-ol, 17-(2-propen-1-yl)-, (17β)- |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O/c1-3-12-21(22)14-11-19-18-9-8-15-6-4-5-7-16(15)17(18)10-13-20(19,21)2/h3,6,16-19,22H,1,4-5,7-14H2,2H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC=C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-methyl-17-prop-2-enyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.48 |
| Formel vikt | 300.2453 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?