missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allylhydrazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 70629-62-8 |
| Molekylformel | C3H8N2 . 2HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (Prop-2-en-1-yl)hydrazine dihydrochloride, Hydrazine, 2-propenyl-, dihydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2.2ClH/c1-2-3-5-4;;/h2,5H,1,3-4H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NNCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enylhydrazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.03 |
| Formel vikt | 144.0221 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?