Läs mer
Allylisopropylacetylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apronalide |
| CAS | 528-92-7 |
| Molekylformel | C9 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13) |
| LEDER | CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N |
| IUPAC-namn | N-carbamoyl-2-propan-2-ylpent-4-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vikt | 184.1212 |