Läs mer
Allylmagnesiumklorid, 1M i MeTHF
Produktkod. 15488057
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488057 500 mL 500ml
15478057 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51170.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100,83 g/mol
Allylmagnesiumklorid har använts i en studie av den nukleofila ringöppningen av 2-metylenaziridiner till iminer och efterföljande omvandling till 5,5a-disubstituerade hydantoiner. Det används också som ett reagens för införandet av allylgruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Allylmagnesiumklorid har använts i en studie av den nukleofila ringöppningen av 2-metylenaziridiner till iminer och efterföljande omvandling till 5,5′ -disubstituerade hydantoiner. Det används också som ett reagens för införandet av allylgruppen.
Löslighet Det reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Air& fuktkänslig. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2622-05-1
Molekylformel C3H5ClMg
Molekylvikt (g/mol) 100.83
MDL-nummer MFCD00000473
InChI-nyckel PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
PubChem CID 75804
IUPAC-namn magnesium;prop-1-en;klorid
LEDER Cl[Mg]CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylmagnesium chloride
Linjär formel CH2=CHCH2MgCl
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Den reagerar våldsamt med vatten.
Formel vikt 100.83
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.