Läs mer
Allyloxitrimetylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470258
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470258 5 g 5g
15480258 25 g 25g
15490258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53443.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18146-00-4 | C6H14OSi | 130.262 g/mol
Allyloxitrimetylsilan används vid syntes av metalliserade diener via en isomerisering-elimineringssekvens. Allyloxitrimetylsilan [3-(trimetylsiloxi)propen] användes i syntesen av trimetylsilylskyddad (3-hydroxipropyl)-trimetoxisilan. Används vid beredning av elektriska material, OLED och inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Allyloxitrimetylsilan används vid syntes av metalliserade diener via en isomerisering-elimineringssekvens. Allyloxitrimetylsilan [3-(trimetylsiloxi)propen] användes i syntesen av trimetylsilylskyddad (3-hydroxipropyl)-trimetoxisilan. Används vid beredning av elektriska material, OLED och inom läkemedelsindustrin.
Noter
Fuktkänsligt. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18146-00-4
Molekylformel C6H14OSi
Molekylvikt (g/mol) 130.262
MDL-nummer MFCD00008643
InChI-nyckel MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9
PubChem CID 87471
IUPAC-namn trimetyl(prop-2-enoxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)OCC=C
Specifikationer
Kokpunkt 101°C to 102°C
Kemiskt namn eller material Allyloxytrimethylsilane
Kvantitet 5 g
Linjär formel CH2=CHCH2OSi(CH3)3
UN-nummer UN1993
Beilstein 1739517
Flampunkt 1°C (34°F)
Formel vikt 130.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.