Läs mer
Allylpalladium(II) kloriddimer, Pd 56,0 % min
Produktkod. 11366707
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366707 5 g 5g
11356707 0.25 g 0.25g
11346707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010005.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365,89 g/mol
Allylpalladium(II)kloriddimer används som en viktig katalysator i Heck-reaktionen. Den reagerar med cyklopentadienylanjon för att ge cyklopentadienylallylpalladium. Den fungerar som en förkatalysator för asymmetrisk och korskopplingskatalys. Vidare används det vid framställning av 1,4-diallyl-1,2-dihydroisokinoliner. Det används också som en katalysator för grönare Buchwald-Hartwig-kopplingsreaktion och är involverad i syntesen av katjoniska palladiumkatalysatorer. Dessutom deltar det i framställningen av -heterocykliskt karben-palladium-eta 3 -allylkloridkomplex, som är en effektiv katalysator för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner inom syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12012-95-2
Molekylformel C6H10Cl2Pd2
Molekylvikt (g/mol) 365.89
MDL-nummer MFCD00044874
InChI-nyckel PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonym allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
IUPAC-namn klorpalladium(l+);prop-1-en
LEDER Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylpalladium(II) chloride dimer
Smältpunkt 120 °C (dekomposition)
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 4124623
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Mycket löslig i diklormetan och dikloretan; Lätt löslig i toluen, olöslig i vatten Löslig i kloroform, bensen, aceton och dikloretan, dikloretan och metanol; Lätt löslig i toluen; Olöslig i vatten.
Formel vikt 365.85
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 56.0% min.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.