Learn More
Allylpalladium(II) kloriddimer, TRC
Product Code. 30325286
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30325286 10 mg
1 options
Product Code. 30325286 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA61489310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Molekylformel C3 H5 Cl Pd
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
LEDER Cl[Pd+][CH2-]C=C
IUPAC-namn Kloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Molekylvikt (g/mol) 182.945
Formel vikt 181.911