Läs mer
Allylpalladium(II) kloriddimer, TRC
Produktkod. 30309485
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30309485 50 mg
1 options
Produktkod. 30309485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61489350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Molekylformel C3 H5 Cl Pd
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
LEDER Cl[Pd+][CH2-]C=C
IUPAC-namn Kloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Molekylvikt (g/mol) 182.945
Formel vikt 181.911