Läs mer
Allylpentafluorbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421691 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10421691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310850050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylpentafluorobenzene
Namnnotering 97%
CAS 1736-60-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -64,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.3580g/mL, 1.358
Kokpunkt 148,0 °C till 149,0 °C
Flampunkt 43 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H5F5
Linjär formel C6F5CH2CH=CH2
Brytningsindex 1,4270 till 1,4290 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00000301
Kvantitet 5 g
Synonym allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
InChI-nyckel YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-enylbensen
Molekylvikt (g/mol) 208.13
PubChem CID 74435
Formel vikt 208.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.