Läs mer
Allylpentafluorbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423428 5 g 5g
11433428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17834.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1736-60-3 | C9H5F5 | 208.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1736-60-3
Molekylformel C9H5F5
Molekylvikt (g/mol) 208.13
MDL-nummer MFCD00000301
InChI-nyckel YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
PubChem CID 74435
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-enylbensen
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylpentafluorobenzene
Densitet 1.358
Kokpunkt 148°C to 149°C
Flampunkt 42°C (108°F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1971209
Formel vikt 208.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.