Läs mer
Allylthiourea, 98 %
Produktkod. 10133541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10133541 25 g 25g
10049470 100 g 100g
10693522 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10133541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148800250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-57-9
MDL-nummer MFCD00004940
InChI-nyckel HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC-namn prop-2-enyltiourea
LEDER C=CCNC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allylthiourea
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70,0 °C till 78,0 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 1,5 % max. (50 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H8N2S
Linjär formel H2C=CHCH2NHCSNH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 211
Merck Index 15, 9515
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 67 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1370 g/L metanol (20 °C) – olöslig i bensen, löslig i eter, lösningar av borax, benzoater och uretan, lätt löslig i 70% alkohol
Molekylvikt (g/mol) 116.18
Formel vikt 116.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals, Powder, Granules or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allylthiourea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.