Läs mer
Allylthiourea, Pure, biological oxygen demand in water 50g, Fisher Chemical
Produktkod. 10622251 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10622251 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10622251 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1566/47
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 109-57-9
Smältpunkt 78°C
Färg Beige
pH 6.5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H8N2S
MDL-nummer 4940
Kvantitet 50 g
Formel vikt 116.18g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allylthiourea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare