Läs mer
Allyltri-n-butyltenn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046365
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11368955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14087.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24850-33-7 | C15H32Sn | 331.13 g/mol
Allyltri-n-butyltenn fungerar som ett allyleringsreagens för aldehyder katalyserade av kirala Lewis syror och ytterbium(III)trifluormetansulfonat. Det används också för att framställa homoallylalkoholer med triklor-1,3,5-triazen. Vidare spelar det en viktig roll för tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0)-katalyserad kopplingsreaktion med jodokinoner och allylacetater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Allyltri-n-butyltenn fungerar som ett allyleringsreagens för aldehyder katalyserade av kirala Lewis syror och ytterbium(III)trifluormetansulfonat. Det används också för att framställa homoallylalkoholer med triklor-1,3,5-triazen. Vidare spelar det en viktig roll för tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0)-katalyserad kopplingsreaktion med jodokinoner och allylacetater.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24850-33-7
Molekylformel C15H32Sn
Molekylvikt (g/mol) 331.13
MDL-nummer MFCD00010346
InChI-nyckel YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
PubChem CID 90628
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltri-n-butyltin
Densitet 1.079
Kokpunkt 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3588340
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
IUPAC-namn tributyl(prop-2-enyl)stannan
Formel vikt 331.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.