Läs mer
Allyltributyltin, TRC
Produktkod. 30314256
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30314256 25 g
1 options
Produktkod. 30314256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57233025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyltributyltin
CAS 24850-33-7
Molekylformel C15H32Sn
Kvantitet 25 g
Synonym Tributyl-2-propen-1-ylstannane, (Propen-2-yl)tributyltin, 3-(Tributyltin)-1-propene, 3-Tributylstannyl-1-propene, Allyltri-n-butylstannane, Tri(n-butyl)allylstannane, Tributyl(2-propenyl)stannane, Tributylallylstannane
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
IUPAC-namn tributyl(prop-2-enyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 331.12
Formel vikt 332.1526